435651
Trimethoxyphenylsilane
≥94%
Sinonimo/i:
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1-3% methyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
233 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup