Documenti fondamentali
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-265-5
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1 % (v/v)
P. ebollizione
232 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1.3 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Solubilità
0.25 g/L
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C