112291
Ethyl salicylate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Punto di fusione
1 °C (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?