Documenti fondamentali
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
Sinonimo/i:
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
219-486-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
61-64 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3