H31204
9-Hydroxyfluorene
96%
Sinonimo/i:
9-Fluorenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
153-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3