299847
2-Hydroxyfluorene
98%
Sinonimo/i:
2-Fluorenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
167-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
ZDOIAPGLORMKTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3