157775
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Sinonimo/i:
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
powder
pH
1 (5 g/L)
Punto di fusione
179-181 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide. It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?