320536
Thionyl chloride
reagent grade, 97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. eboll.
79 °C (lit.)
Punto di fusione
−105 °C (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.