Documenti fondamentali
8.22073
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytyraminium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Hydroxytyraminium chloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
3,4-(OH)2C6H3CH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-527-8
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Potenza
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
246-249 °C
Densità
1.4 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3