Documenti fondamentali
8.03057
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
Scegli un formato
25 G
29,00 €
100 G
52,20 €
250 G
113,00 €
1 KG
369,00 €
29,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
29,00 €
100 G
52,20 €
250 G
113,00 €
1 KG
369,00 €
About This Item
Formula condensata:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
202-819-0
NACRES:
NA.22
29,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
75 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup