Documenti fondamentali
8.21215
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfone
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Divinyl sulfone, Vinyl sulfone
Scegli un formato
10 ML
92,50 €
92,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
92,50 €
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CH)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
201-057-6
NACRES:
NA.22
92,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.05 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
32 mg/kg LD50, oral (Rat)
22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
234.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-26 °C
Temp. transizione
flash point 102 °C
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C=C)C=C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. For this product, can you tell us the Molarity? e.g. is it 1.0M ? https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/product/mm/821215 Thank you in advance.
    1 risposta
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density ranging from 1.177 - 1.181 g/mL and a molecular weight of 118.15 g/mol. The minimum purity is 98 %, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 9.76 M (density = 1.177 g/mL and 98 % purity) to 9.99 M (density = 1.181 g/mL and 100% purity).
      Please refer to the Certificate of Analysis to determine the lot-specific molar concentration.