Documenti
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-112-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
220 °C/5 hPa
Punto di fusione
48-50 °C
Temp. transizione
flash point >230 °C
Solubilità
0.0019 g/L
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2