516961
Formato di ammonio
≥99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido formico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.995% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fonte di idrogeni nella riduzione di nitrocomposti aromatici ai corrispondenti amminoderivati in presenza di nanoparticelle di rame metallico (Cu) come catalizzatore
- Agente formilante per la sintesi di esteri di N-formil amminoacidi
- Come scavenger di radicali OH nella preparazione di ossidi nanocristallini di uranio e/o di torio.
Caratteristiche e vantaggi
- Non costoso e prontamente disponibile
- Stabile e atossico
- Può essere usato in combinazione con catalizzatori Pd/C ecatalizzatori di nichel Raney
- Facile da separare dalla miscela di reazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1