Documenti fondamentali
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Sinonimo/i:
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
Scegli un formato
1 G
109,00 €
109,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
Mn2(CO)10
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161603
Numero indice EU:
233-445-6
NACRES:
NA.22
109,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
150 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3