Documenti
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Propylcyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
406-810-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
P. eboll.
219 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Solubilità
1.96 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup