Documenti fondamentali
225487
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl iron(II) dicarbonyl dimer
greener alternative
99%
Sinonimo/i:
Dicarbonylcyclopentadienyliron dimer, Dicyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, Tetracarbonylbis(cyclopentadienyl)diiron, Bis(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron, Di(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Fe2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Dinuclear metal carbonyl catalyst for a variety of carbon-carbon bond forming reactions; radical initiator; precursor to alkyland acyliron complexes useful in organic synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)