Vai a
C3518
Carbonyl iron
≥97% Fe basis
Sinonimo/i:
Iron
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
343,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
508,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-096-4
MDL number:
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% Fe basis
form
powder
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbonyl iron is a metallic iron which possess metallic magnetic properties.
Application
Carbonyl iron has been used:
  • in the manufacture of bioactive membranes
  • in the manufacture of active magnetic fabrics (AMF)
  • for the fabrication of magnetodielectric tissues (MT)
Biochem/physiol Actions
Carbonyl iron has a role as an absorber of microwave radiation. Carbonyl iron also exhibits shielding properties because of the low density and the connectivity among the fillers it provide. It is used in industries and in the synthesis of nitro-group-containing pharmaceutical ingredients.
Other Notes
Elemental iron produced by reduction of iron pentacarbonyl
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF34817890GF87060371GF52721490
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron
Iron foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
GF34817890
Iron
Iron rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
GF87060371
Iron
Iron foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
GF52721490
Iron
description
≥97% Fe basis
description
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
description
rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
assay
≥97% Fe basis
assay
99.5%
assay
≥99.8%
assay
99.99%
form
powder
form
foil
form
rod
form
foil
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. I need to know the dimensions of the particle and the maximum tolerence in the particles dimension
    1 risposta
    1. The particle dimension is approximately between 1.7 and 9.2 microns. No information is available regarding the maximum tolerance.
      Utile?
  2. Sarebbe possibile avere maggiori informazioni relativamente alle dimensioni delle particelle?
    1 risposta
    1. Historically, the particle size is typically less that 10 um. However this material is not tested for nor is it assigned a specification for particle size.