Documenti fondamentali
8.20252
Sigma-Aldrich
Dibutyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyl sulfide, Butyl sulfide
Scegli un formato
50 ML
42,20 €
100 ML
57,30 €
500 ML
247,00 €
25 L
12.380,00 €
42,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
42,20 €
100 ML
57,30 €
500 ML
247,00 €
25 L
12.380,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
208-870-5
NACRES:
NA.22
42,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
26 hPa ( 80 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
188.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-80 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup