B101796
Dibutyl sulfide
96%
Sinonimo/i:
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter