Documenti fondamentali
335266
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide
anhydrous, ≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Beilstein:
1098293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
≥99%
P. ebollizione:
46 °C (lit.)
Tensione di vapore:
5.83 psi ( 20 °C)
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Tensione di vapore
5.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
Impurezze
<0.005% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Carbon disulfide is a highly volatile, flammable liquid with low ignition temperature. It is an important raw material for preparing viscose rayon and cellophane film. C2S may undergo hydrolysis catalyzed by nanosized titania and zirconia to form CO2 and H2S.
Applicazioni
Carbon disulfide may be used in the xanthogenation of cellulose and in the synthesis of poly(ethylene trithiocarbonate) and dithiocarbamates. It can also generate 1,3-dithiolium carbenes via cycloaddition with acetylenes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 14(3), 677-684 (1976)
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
1, 3-Dithiolium carbenes from acetylenes and carbon disulfide.
Hartzler HD.
Journal of the American Chemical Society, 95(13), 4379-4387 (1973)
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)
Xanthogenation of lignocarbohydrates by carbon disulfide.
Efanov MV and Pershina LA.
Chemistry of Natural Compounds, 38(1), 90-94 (2002)