Documenti
8.01812
Sigma-Aldrich
Benzylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzylamine, Phenylmethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-854-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
405 °C
Potenza
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
-42.8 °C
Temp. transizione
flash point 72 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
  • Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6