W221503
Butyl sulfide
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; sulfurous
Stringa SMILE
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Room-Temperature Synthesis of Thioether-Stabilized Ruthenium Nanocubes and Their Optical Properties.: This article presents a method for synthesizing thioether-stabilized ruthenium nanocubes at room temperature, using butyl sulfide as a stabilizing agent. The study details the optical properties of the nanocubes, which could have implications for their use in catalysis and materials science (Adams et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?