Documenti fondamentali
8.18783
Sigma-Aldrich
Decanonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Decanonitrile, Capric acid nitrile
Scegli un formato
100 ML
358,00 €
358,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
358,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
217-830-6
NACRES:
NA.22
358,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
-18 °C
Temp. transizione
flash point 97 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decanonitrile, an organic compound with a nitrile group, plays a vital role in organic synthesis. The nitrile group is highly polar, making it a good electrophilic center. It can participate in nucleophilic attack, often serving as a key intermediate in the formation of other functional groups such as ketones, carboxylic acids, and amines. Additionally, decanonitrile acts as a precursor in the production of polyamides.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup