287571
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) ether
98%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroethyl ether, Flurothyl
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.300 (lit.)
P. eboll.
62-63 °C (lit.)
Densità
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)COCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c5-3(6,7)1-11-2-4(8,9)10/h1-2H2
KGPPDNUWZNWPSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves