Documenti fondamentali
8.18407
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Scegli un formato
100 ML
27,00 €
500 ML
60,90 €
27,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
27,00 €
500 ML
60,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
227-813-5
NACRES:
NA.22
27,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-6.1 % (v/v)
P. ebollizione
177-178 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-74 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C (DIN 51758)
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[C@H]1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
  • Antioxidant activity of fermented orange waste: Explores the biotransformation of R-(+)-limonene in solid-state fermentation, leading to antioxidant compounds like limonene-1,2-diol (Bier et al., 2019).
  • Isomerization and dehydroaromatization: Investigates the catalytic activity of Ti-MCM-41 in the transformation of R-(+)-limonene, highlighting the catalyst′s efficiency and the influence of reaction conditions (Retajczyk and Wróblewska, 2019).
  • Activity against Anisakis larvae: Examines the potential use of R-(+)-limonene in seafood products to control Anisakis larvae, suggesting its effectiveness and application in food safety (Giarratana et al., 2015).
  • Biological effects of limonene types: Compares the effects of natural and synthetic sources of R-limonene on biological systems, focusing on its impact when used in various products (Nematollahi et al., 2021).
  • Limonene in Rhodosporidium toruloides engineering: Discusses the engineering of Rhodosporidium toruloides for enhanced limonene production, highlighting genetic modifications to increase yield (Liu et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.846
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +115.0 - +122.0 °
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5