Documenti fondamentali
435759
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
(S)-(+)-Carvone
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
96%
Sinonimo/i:
(+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
Scegli un formato
5 ML
46,70 €
25 ML
116,00 €
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
46,70 €
25 ML
116,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2042970
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D +55.0±7°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-Carvone, a monoterpene found mainly in caraway and dill seed oils, is used in cosmetic, food and pharmaceutical preparations.[1]
Applicazioni
(S)-(+)-Carvone can be used as a starting material to synthesize:
  • (-)-Samaderine Y, a pentacyclic quassinoid.[2]
  • (-)-Ambrox, a terpenoid responsible for the odor of ambergris.[3]
  • 3β-Acetoxydrimenin (a sesquiterpene) via conjugated addition of potassium cyanide followed by base catalyzed Robinson annulation reaction.[4]
  • Thapsigargin family members such as trilobolide, nortrilobolide, and thapsivillosin F.[5]
Confezionamento
(S)-(+)-Carvone, a monoterpene found mainly in caraway and dill seed oils, is used in cosmetic, food and pharmaceutical preparations.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Carvone natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W224908
L-Carvone
(+)-Carvone phyproof® Reference Substance
PHL80240
(+)-Carvone
A Route to the Thapsigargins from (S)-Carvone Providing a Substrate-Controlled Total Synthesis of Trilobolide, Nortrilobolide, and Thapsivillosin F
Oliver SF, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(48), 5996-6000 (2003)
Wladimir J Alonso et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 98(5), 665-672 (2003-09-16)
The way in which vectors distribute themselves amongst their hosts has important epidemiological consequences. While the role played by active host choice is largely unquestioned, current knowledge relates mostly to the innate response of vectors towards stimuli signalling the presence
Are vectors able to learn about their hosts? A case study with Aedes aegypti mosquitoes.
Alonso WJ, et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 98(5), 665-672 (2003)
Total Synthesis of (-)-Samaderine Y from (S)-(+)-Carvone
Shing TKM and Yeung YY
Angewandte Chemie (International Edition in English), 117(48), 8195-8198 (2005)
Total synthesis of (-)-Ambrox from S-(+)-carvone (part 6)
Verstegen-Haaksma AA, et al.
Tetrahedron, 50(33), 10095-10106 (1994)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. Chicago, IL
    • Recensioni 2
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    Perfect for our OChem lab unit
    The product arrived in a timely manner with no damage. It had a distinct and pungent smell that we needed for our demonstration. It worked out very well!
    Traduci con Google