Documenti fondamentali
8.18627
Sigma-Aldrich
Linalool
for synthesis
Sinonimo/i:
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Scegli un formato
5 ML
24,90 €
250 ML
59,60 €
24,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
24,90 €
250 ML
59,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-134-4
NACRES:
NA.22
24,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
235 °C
Potenza
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 79 °C
Solubilità
1.45 g/L
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8