Documenti fondamentali
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
Scegli un formato
50 G
92,50 €
92,50 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
92,50 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
218-185-3
NACRES:
NA.22
92,50 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
crystals
P. ebollizione
142-145 °C/17 hPa
Punto di fusione
38-41 °C
Temp. transizione
flash point >112 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup