Documenti fondamentali
26580
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
5-Chloropentanoic acid
Scegli un formato
10 ML
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
110,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Beilstein:
1745183
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Li L Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(1), 9-15 (2012-10-04)
China's government has prohibited the addition of simply hydrolyzed animal protein from solid leather waste into milk. The objective of this study was to produce a monoclonal antibody against L-hydroxyproline, a special amino acid in hydrolyzed animal protein. L-hydroxyproline was