Documenti fondamentali
8.22058
Sigma-Aldrich
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
Scegli un formato
100 G
31,60 €
1 KG
65,40 €
2.5 KG
131,00 €
25 KG
338,00 €
50 KG
659,00 €
31,60 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
31,60 €
1 KG
65,40 €
2.5 KG
131,00 €
25 KG
338,00 €
50 KG
659,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
208-407-7
NACRES:
NA.22
31,60 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
170-175 °C
Solubilità
590 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1