Documenti fondamentali
Z325805
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions
Scegli un formato
12 EA
73,20 €
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
73,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
subdivision 0.01 mL
partial delivery
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27722
Campo di misura
accuracy: 0.01 mL
Capacità
1 mL , with 0.01 subdivisions
Categorie correlate
Descrizione generale
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Altre note
BR27722 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.