Vai a
90338
Trietilammina
ampule, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 x 2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
255,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
quality
ampule
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
technique(s)
protein sequencing: suitable
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Conversion of the Beckman liquid phase sequencer to a gas-liquid phase sequencer
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
903409033790335
Trietilammina ampule, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90338
Trietilammina
Trietilammina puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90340
Trietilammina
Trietilammina for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90337
Trietilammina
Trietilammina BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90335
Trietilammina
description
ampule, ≥99.5% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
description
BioUltra, ≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
protein sequencing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.), 0.727 g/mL at 20 °C
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietilammina
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)