Documenti fondamentali
1.09684
Supelco
Formamide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Ammide dell’acido formico, metano ammide, Amide C1, Ammide formica
Scegli un formato
1 L
91,50 €
2.5 L
191,00 €
25 L
1.130,00 €
91,50 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
91,50 €
2.5 L
191,00 €
25 L
1.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-842-0
NACRES:
NB.21
Saggio:
≥99.2% (N)
tecniche:
hybridization: suitable
P. ebollizione:
210 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
91,50 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.2% (N)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Potenza
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.7-19.0 % (v/v)
tecniche
hybridization: suitable
Impurezze
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
Colore
clear
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 175 °C
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE soddisfa gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché gli standard ISO.
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Risultati analitici
Saggio (N; Kjeldahl): ≥ 99,2%
Identità (IR): test superato
Aspetto: Liquido limpido, incolore.
Colore (APHA): ≤ 10 APHA
Densità (d 20  °C/4  °C): 1,132-1,135
Punto di solidificazione: 2,0-3,0 °C
Punto di ebollizione: (2 kPa): circa 103
Cloruro (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (cadmio): ≤ 1 ppm
Cu (rame): ≤ 1 ppm
Fe (ferro): ≤ 1 ppm
Pb (piombo): ≤ 1 ppm
Zn (zinco): ≤ 1 ppm
Acido formico: ≤ 0,02%
Formato di ammonio: ≤ 0,1%
Ceneri solfatate: (600  °C): ≤ 0,005%
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 0,1%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Vedi tutto
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.