Documenti
8.08326
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Toluenesulfonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-684-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Potenza
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
67 °C
Temp. transizione
flash point 128 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C