8.06722
Nickel(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Nickel(II) chloride, Nickel dichloride
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 671 °C)
Stato
powder
Potenza
105 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Punto di fusione
1009 °C
Densità
3.55 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ni+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- To synthesize acyclic and cyclic dithioacetals via thioacetalization of aldehydes.[1]
- To prepare α-aminonitrile derivatives via a one-pot, three-component coupling reaction of aldehydes, amines, and trimethylsilyl cyanide.[2]
- In the hydrodefluorination of fluoroarenes in the presence of lithium triethylborohydride.[3]
Risultati analitici
Loss on drying (150 °C; 3h): ≤ 1.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3