Documenti
5.89597
Sigma-Aldrich
NMP
99.5%, anhydrous
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
106420
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
product name
1-metil-2-pirrolidinone, 99.5%, anhydrous
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. eboll.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)