Documenti fondamentali
8.05965
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
Scegli un formato
100 ML
40,80 €
500 ML
117,00 €
40,80 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
40,80 €
500 ML
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-528-1
NACRES:
NA.22
40,80 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
37 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
449 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-8.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
101-103 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 7 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl propyl ketone for synthesis. CAS 107-87-9, EC Number 203-528-1, chemical formula CH₃C(O)CH₂CH₂CH₃.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Hexanone reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
103004
2-Hexanone
2-butanone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1430101
2-butanone