484407
1-Methoxy-2-propanol
≥99.5%
Sinonimo/i:
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10.9 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
532 °F
Limite di esplosione
13.8 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.001% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. eboll.
118-119 °C (lit.)
Punto di fusione
-97 °C
Solubilità
water: miscible
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
microbiology
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).