167479
Chloroacetone
95%
Sinonimo/i:
1-Chloropropan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
contiene
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
Impurezze
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
120 °C (lit.)
Punto di fusione
−44.5 °C
Solubilità
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup