A55209
1-(2-Aminoethyl)piperazine
99%
Sinonimo/i:
2-Piperazinoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. eboll.
218-222 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter