Documenti fondamentali
6910-OP
Millipore
PIPES Sodium Salt
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinonimo/i:
OmniPur® PIPES, Sodium Salt
Scegli un formato
250 G
237,00 €
1 KG
629,00 €
237,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
237,00 €
1 KG
629,00 €
About This Item
Formula condensata:
C16H33N4Na3O12S4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
237,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder (Fine)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN2CCN(CC2)CC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2C8H18N2O6S2.3Na/c2*11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;;/h2*1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;;/q;;3*+1/p-3
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (anhydrous basis): ≥99.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
pKa at 25°C 6.10-7.50
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3