Documenti fondamentali
681500
Sigma-Aldrich
WHI-P180
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
Sinonimo/i:
WHI-P180, 4-(3ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline
Scegli un formato
1 MG
184,00 €
184,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
184,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
184,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c3cc(ccc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-4-3-5-11(20)6-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
BNDYIYYKEIXHNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent inhibitor of IgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo. Also inhibits cyclin-dependent kinase 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) by blocking the ATP site.
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo. Also inhibits cyclin-dependent kinase 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) by blocking the ATP site.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Cdk2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1 µM for Cdk2
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Shewchuk, L., et al. 2000. J. Med. Chem. 43, 133.
Chen, C.L., et al. 1999. Pharm. Res. 16, 117.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1