Vai a
W1520
WAY-200070
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Bromo-2-(4-hydroxyphenyl)-1,3-benzoxazol-5-ol, 7-bromo-2-(4-hydroxyphenyl)-5-benzoxazolol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc3cc(O)cc(Br)c3o2
InChI
1S/C13H8BrNO3/c14-10-5-9(17)6-11-12(10)18-13(15-11)7-1-3-8(16)4-2-7/h1-6,16-17H
InChI key
BAAILVWEAXFTSF-UHFFFAOYSA-N
General description
WAY-200070 is a potent, selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist (IC50 2.3 nM vs. 155 nM for ER-α) with anxiolytic-like and antidepressant-like effects.
Application
WAY-200070, a selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist, may be used in estrogen receptor signaling research along with other ERβ agonists [diarylpropionitrile (DPN)] and antagonist to help identify and differentiate the functions of estrogen receptor-beta(s) (ER-β) involved in processes such as regulation of the physiology of the endocrine pancreas; modulation of visceral pain; and stress response.[1][2] WAY-200070 may be used to help establish that an observed physiological or cell signaling response is ER-β-dependent, especially versus ERα.[3]
Biochem/physiol Actions
Potent, selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist (IC50 2.3 nM vs 155 nM for ER-α) with anxiolytic-like and antidepressant-like effects.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2527SML2388SML1944
WAY-200070 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
W1520
WAY-200070
SW063058 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2527
SW063058
SW157765 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2388
SW157765
Bz-423 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1944
Bz-423
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)