657012
Anti-Tyrosine Hydroxylase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
Scegli un formato
566,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
566,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:1000)
Frozen Sections (1:1000; see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1