Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 419,00 € |
0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 547,00 € |
Informazioni su questo articolo
195,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using sections of normal human appendix or serotonin-containing carcinoid tumors, immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using perfusion-fixed (4% paraformaldehyde), frozen sections of rat brain.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description whole antiserum | description - | description phyproof® Reference Substance |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source human | biological source - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| antibody form whole antiserum | antibody form - | antibody form - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information - | Gene Information - |
| clone polyclonal | clone - | clone - |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?