655205
TWEEN® 20
Non-ionic detergent
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - TR7400000
Stato
liquid
PM
~1228
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
Solubilità
water: 10%
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup