Documenti fondamentali
65350-M
Sigma-Aldrich
Alcohol 70%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sinonimo/i:
Ethanol solution, Dehydration, Ethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C2H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Il prodotto 65350-M al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 12 °C (Information refers to the main component.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - Information refers to the main ingredient.
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can 70% alcohol (65350-85) be used as a disinfectant?
    1 risposta
    1. No, 70% alcohol (product 65350-85) should not be used as a disinfectant. If the product were pure 70% ethanol, then perhaps it could be used as a disinfectant. However, this particular 70% alcohol is actually a reagent grade alcohol, referred to as Specially Denatured 3A or SD3A. The composition is approximately 63-64% ethanol, and it also contains about 4% each of isopropyl alcohol and methanol. It's important to note that methanol is a poison and is readily absorbed through the skin. The body converts the methanol to formaldehyde, and each year numerous people worldwide die from methanol poisoning. Instead of using Reagent Alcohol, it would be best to use either 70% pure ethanol or 70% pure isopropyl alcohol.