Documenti fondamentali
565764
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Substrate, Fluorogenic
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the C-terminal β-APP (amyloid β-peptide precursor protein) amino acid sequence that is cleaved by γ-secretase.
Sinonimo/i:
γ-Secretase Substrate, Fluorogenic, NMA-GGVVIATVK(DNP)- DR DR DR-NH₂
Scegli un formato
1 MG
214,00 €
214,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
214,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C70H116N26O18
Peso molecolare:
1609.83
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
214,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
5% acetic acid: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the C-terminal β-APP (amyloid β-peptide precursor protein) amino acid sequence that is cleaved by γ-secretase. Shown to be sensitive and useful for assaying γ-secretase activity. The proteolysis at the Aβ40-, Aβ42-, and Aβ43-generating cleavage sites results in enhanced fluorescence. Excitation max.: ~355 nm; emission max.: ~440 nm.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
NMA-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-Thr-Val-Lys(DNP)-D-Arg-D-Arg-D-Arg-NH₂
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot, flush with a stream of inert gas, and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Farmery, M.R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 24277.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1