Vai a
C2374
Cyclo-Gly-Pro
≥98% (GC/HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3,6-Dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine, Glycyl-L-proline lactam, cyclo-GP, cyclo-Glycyl-L-Proline, cyclo-L-prolylglycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (GC/HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)C2CCCN12
InChI
1S/C7H10N2O2/c10-6-4-8-7(11)5-2-1-3-9(5)6/h5H,1-4H2,(H,8,11)
InChI key
OWOHLURDBZHNGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound, an endogenous diketopiperazine, which enhances memory. In the animal model of PD, the compound improved functional recovery when administered after the onset of dyskinesia. It appears that the compound recovery function may result from non-proliferative neurogenesis that results from the inhibition of apoptosis of stem cells and/or the promotion of neuronal-orientated proliferation in the SVZ (subventricular zone).
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G3502G3002G5149
Cyclo-Gly-Pro ≥98% (GC/HPLC)
Sigma-Aldrich
C2374
Cyclo-Gly-Pro
Gly-Tyr
Sigma-Aldrich
G3502
Gly-Tyr
Gly-Pro
Sigma-Aldrich
G3002
Gly-Pro
assay
≥98% (GC/HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)