557330
Rolipram
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).
Sinonimo/i:
Rolipram, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDE IV
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Truong, V.H. and Muller, T. 1994. FEBS Lett.353, 113.
Underwood, D.C., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 270, 250.
Moore, J.B., Jr., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 679.
Reeves, M.L., et al. 1987. Biochem. J. 241, 535.
Schneider, H.H., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.127, 105.
WGK 3